Frascos de laboratorio, boca ancha, GLS 80, PROTECT, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215-2071EA 56.1 EUR
215-2071 215-2853 215-2074 215-2072 215-2958 215-2073
Frascos de laboratorio, boca ancha, GLS 80, PROTECT, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, PROTECT coated borosilicate glass 3.3, clear, with screw caps and pouring rings.
  • Resistente a arañazos, fugas y roturas, muy transparente
  • Resistencia a la temperatura de −30 a +135 °C
  • Apto para uso en microondas
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Perfecto para la manipulación de materiales especialmente valiosos o peligrosos. El revestimiento de plástico (PU) proporciona una protección eficaz durante los trabajos rutinarios de laboratorio y retiene el contenido si el vidrio sufre daños. Redondos, con graduación y rosca GLS 80 específicamente diseñada para el producto La abertura y cierre del frasco es fácil gracias al mecanismo de cierre rápido. La boca ancha de 80 mm permite llenar los frascos cómodamente y de forma segura con polvos, pastas, granulados y líquidos, así como su vaciado. La amplia abertura puede admitir de forma segura y fácil incluso embudos de gran volumen.