Termómetro digital, Traceable
Proveedor: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-2023EA 60 EUR
VWRU61161-336 620-2023 620-1661
Termómetro digital, Traceable
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro digital se puede usar para controlar la temperatura de congeladores, baños María, bloques calefactores, estufas de incubación y refrigeradores. El sensor amortiguado para temperatura se protege con un frasco de los cambios bruscos de temperatura.
  • Visualización simultánea de valores de temperatura alta, baja y actual
  • Alarma programable
  • Señales visuales y sonoras continuas aunque la temperatura cambie a un estado normal
Sonda estanca (L × Ø: 19 × 8 mm) o sensor con tampón de botella, con cable de 3 metros.
Certificaciones: Certificación de NIST, ISO 17025. La unidad patentada cumple todos los requisitos de los CDC (centros para el control y la prevención de enfermedades) los termómetros para vacunas.
Información de suministro: Se suministra con un certificado Traceable, un soporte plegable, un soporte para montaje en pared, tiras de montaje de VELCRO, y pilas.