VWR®, Contenedores de transporte y almacenamiento, caja multiusos
Proveedor: VWR
VWR®
216-2196EA 44.7 EUR
216-2196
VWR®, Contenedores de transporte y almacenamiento, caja multiusos
Cajas Cajas para transporte
Fabricado en polipropileno virgen transparente de calidad alimentaria. Las cajas multiusos son contenedores de plástico resistentes y transparentes que pueden utilizarse para embalar, almacenar y transportar una gran variedad de productos, incluidos los alimenticios.
  • El color transparente hace que el contenido sea fácilmente visible
  • Paredes lisas e higiénicas que facilitan la limpieza
  • Apto para alimentos, congelador y lavavajillas
  • Apto para almacenar desde -25 hasta +95 °C
  • Apilables cuando la tapa está colocada, encajables sin las tapas cuando no se utilizan
  • Ahorro de espacio del 90% cuando están vacíos
  • La tapa se fija en su sitio con las asas de clip
Disponible en tamaños grandes, medianos y pequeños para adaptarse a todas sus necesidades. Sus asas de clip ergonómicas permiten un agarre cómodo y seguro durante el almacenamiento y el transporte, y sus tapas ofrecen una estabilidad perfecta cuando se apilan.