Latas de émbolo, línea premium
Proveedor: asecos
MSGA33533EA 98 EUR
MSGA33533 MSGA33532
Latas de émbolo, línea premium
Contenedores
Estas latas de émbolo están diseñadas con revestimiento interior de estaño con revestimiento de polvo de alta calidad en el exterior o hechas de PE.
  • Ideal para la humectación económica de los paños de limpieza
  • Estación de bombeo de latón
  • Incluye con el método de identificación del contenedor
  • Alta estabilidad
Se trata principalmente de la eliminación eficiente de los fluidos de limpieza mediante la reducción de la fuga de humos. Diseñado con una placa de poción montada en un resorte con supresor de llamas.
Cumplimiento con FM y TÜV aprobado.