VWR® Traceable®, Termohigrómetro digital
Proveedor: VWR
VWR® Traceable®
620-1673EA 84.4 EUR
620-1673
VWR® Traceable®, Termohigrómetro digital
Higrómetros Termohigrómetros digitales
Este termómetro/reloj/monitor de humedad muestra la hora, la temperatura y la humedad simultáneamente. Sensores internos para uso en campanas y almacenes.
  • Diseño moderno
  • Pantalla de reloj (AM/PM)
  • Recuperación de las lecturas máximas y mínimas
Certificaciones: Certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Información de suministro: Se suministra con un certificado Traceable®, un soporte integrado y una pila AAA.
RH = humedad relativa