Rotavapores, Hei-VAP Precision, digital
Proveedor: Heidolph
Hei-VAP
531-0719EA 4690 EUR
531-0719 531-1098 531-0720 531-1093 531-1096 531-1097 531-1094 531-1095 531-0820 531-0819 531-0817 531-0818 531-0734 531-0811 531-0778 531-0812 531-0779 531-0732 531-0776 531-0777 531-0733 531-0810 531-0815 531-0816 531-0813 531-0814 531-0780 531-0808 531-0809 531-0729 531-0807 531-0723 531-0767 531-0724 531-0768 531-0721 531-0765 531-0722 531-0766 531-0727 531-0728 531-0769 531-0725 531-0726 531-0770 531-0693 531-1067 531-0694 531-0771 531-1065 531-1066 531-0730 531-0774 531-0775 531-0731 531-0772 531-0773 531-1063 531-1064
Rotavapores, Hei-VAP Precision, digital
Evaporadores Rotavapores
El Hei-VAP Precision con controlador de vacío integrado proporciona a los usuarios la máxima variedad de parámetros, entre los que se incluyen aplicaciones reproducibles y procesos totalmente automatizados. Incluso se pueden identificar y destilar soluciones con diferentes puntos de ebullición.
  • Modelos HL con elevación manual, modelos ML con elevación por motor
  • El rotavapor reconoce automáticamente todos los dispositivos conectados, de modo que no es necesario configurar la unidad manualmente
  • Los ajustes individualizados de parámetros preprogramados para las 30 aplicaciones más comunes se pueden guardar en la sección de favoritos
  • Cada rampa ofrece 20 pasos independientes para aplicaciones exigentes
  • El temporizador de procesos automático apaga el rotavapor a una hora programada previamente, eleva el matraz y libera el vacío (solo modelos ML)
  • Interfaz USB y asistencia integrada para el software, lo que facilita la gestión de datos
  • Gran pantalla gráfica en color para todos los parámetros y programas automatizados
El baño calefactor de seguridad a 210 °C con asas y pico de vertido se apagará si hay un sobrecalentamiento de 5 °C o si se queda seco.
Tres opciones de programa para destilación automatizada:
SETpressure: programa para separaciones de disolvente.
Este programa mantiene una constante de vacío predefinida. Durante la evacuación, los usuarios tienen flexibilidad total para elegir otro nivel de vacío mediante un solo botón. De forma opcional, el proceso se puede predefinir a través de rampas programables.
AUTOeasy: admite control de presión automático para las separaciones de disolventes.
El nivel de presión del primer punto de ebullición se detecta automáticamente. Este programa se puede utilizar con todos los conjuntos de material de vidrio Heidolph y no es necesario ningún accesorio.
AUTOaccurate: dispone de un control automático de presión muy preciso para las separaciones de disolventes
Este programa funciona de forma similar a AUTOeasy pero, además, puede identificar varios puntos de ebullición automáticamente reduciendo el vacío en consonancia. El programa AUTOaccurate también proporciona el mejor y más preciso control de vacío. Para sacar partido a este programa, se necesita el sensor opcional AUTOaccurate. Este programa no se puede utilizar en conjuntos de material de vidrio Heidolph G1 y G5. El principal parámetro de este programa es la temperatura del vapor.
Material de vidrio G1
Condensador diagonal para todas las destilaciones estándar; la opción con el precio más asequible.
Material de vidrio G3
Condensador vertical para todas las destilaciones estándar; la opción con los mínimos requisitos de espacio, también disponible como versión XL (superficie de condensación de 2200 cm² para tasas de evaporación hasta un 40% mayores)
Material de vidrio G5
Condensador de hielo seco para disolventes con puntos de ebullición bajos.
Material de vidrio G6
Condensador vertical; pieza central con válvula para destilación de reflujo.
Información de suministro: Suministra con baño de aceite/agua, matraz de evaporación de 1 L (29/32), matraz colector de 1 L (35/20) y conjunto de material de vidrio del condensador.
Recuerde: se necesitan una fuente de vacío, una válvula de comprobación de vacío y un sistema de refrigeración, pero no se suministran. Para obtener asesoramiento e información, póngase en contacto con la oficina local de ventas de Avantor.
Precaución: * Con revestimiento de plástico transparente