Electrodos de alto rendimiento que combinan robustez con tecnología de medición puntera. Totalmente trazable.
- Calibration data and Sensor ID are automatically transferred to the meter
- New calibration data are stored in the sensor
- Back-up certificate guaranteed: Initial factory calibration is stored in the sensor
- Conclusive calibration history: The last five calibrations are stored in the sensor
- Easy lifetime monitoring: The maximum temperature that the sensor has been exposed to is monitored automatically
El revolucionario sistema de gestión de sensores inteligente (ISM®) ofrece al usuario un nivel de seguridad incluso mayor. Los datos de calibración se almacenan en el chip del sensor y se usan automáticamente cuando el sensor se conecta al medidor. Esto garantiza que el medidor siempre usa los datos de la última calibración.
MultiPin™: pH / temperature
With integrated NTC 30 kOhm temperature probe (except InLab® Ultra-Micro-ISM).
* Without NTC 30 kOhm temperature probe.
Información para pedidos: Supplied with test certificate.