Medidores portátiles de dos canales para la determinación en paralelo del pH, mV, mV relativa, iones (SG78), conductividad, STD (sólidos totales disueltos), salinidad o resistencia específica.
SevenGo Duo™: medidor de pH/conductividad (IP67) para uso rutinario
- Pantalla de alto contraste y grandes dígitos, carcasa robusta resistente al agua (IP 67)
- Ajuste automático de constante de célula
- Calibración de pH en 3 puntos con selección de cuatro grupos de tampones predefinidos y uno definido por el usuario
- Memoria de datos para 99 registros de datos
- Detección automática del punto final, reconocimiento automático de tampones y compensación de temperatura
SevenGo Duo pro™: medidor de pH/iones/conductividad (IP67) para cumplir los requisitos más exigentes
- Intuitivo, funcionamiento sencillo, pantalla con retroiluminación, carcasa robusta resistente al agua (IP 67)
- Ajuste automático de constante de célula
- Calibración de pH lineal o segmentada de 5 puntos a partir de siete grupos de tampones predefinidos o uno definido por el usuario
- Cinco patrones de conductividad predefinidos
- 500 registros de datos conforme a GLP con fecha y hora, ID de sensor y número de serie, ID de usuario y de muestra
Información para pedidos: Las versiones solo con instrumento incluyen el medidor sin electrodos, pilas, correa para la muñeca, instrucciones de funcionamiento, certificado de pruebas y declaración de conformidad.
Las versiones de kit de electrodos incluyen todos los componentes de la versión solo para instrumento más InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 e InLab® 738-ISM (ambos conforme a IP67 y cable de 1,8 m).
Las versiones Field kit incluyen todos los componentes de la versión de kit de electrodos más maletín compacto de campo, funda de goma, 2 clips SevenGo, sobres de tampón de pH (2 cada uno; para 4,00, 7,00), sobres de patrones de conductividad (2 cada uno; 1413 ?S/cm, 12,88 mS/cm) y frascos de calibración.