¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "acido-succinico"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Ácido succínico EMSURE® para análisis
Proveedor:  Merck
Descripción:   Ácido succínico para síntesis
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Ácido succínico, high purity grade
Numero del catalogo: (20670.294)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Ácido succínico GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 1 kg
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Ácido succínico AnalaR NORMAPUR® para análisis
UOM:  1 * 250 g
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   Ácido succínico
Numero del catalogo: (2860-24)
Proveedor:  Avantor Performance Materials
Descripción:   [EN]SUCCINIC ACID, GRANULAR 1 * 50 kg
UOM:  1 * 50 kg
Proveedor:  Avantor Performance Materials
Descripción:   The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are es...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 14
  1  2  Siguiente