Hoja abrasiva / papel de lija para pintores, Fre-Cut ™ 255P
Proveedor: 3M
Fre-Cut™
MMMA63119EA 39.8 EUR
MMMA63119
Hoja abrasiva / papel de lija para pintores, Fre-Cut ™ 255P
Toallitas Almohadillas de limpieza
Estas hojas abrasivas se pueden usar para el lijado intermedio y final de piezas de muebles, superficies barnizadas, encimeras de cocina y piezas de plástico a mano y con máquinas de lijado portátiles.
Materials: Lacquered hard & soft wood, paints, plastics, solid surface materials (e.g Corian™), metal.
Arena: 240
Mineral: Óxido de aluminio
Soporte: Papel de peso C
Revestimiento: Cerrado
Enlace: Resina