Cubrezapatos, 402
Proveedor: 3M
MMMA402EA 139 EUR
MMMA402
Cubrezapatos, 402
Prendas desechables
Estas fundas de calzado desechables hechas de PP tejido ahora están diseñadas para proporcionar una protección de barrera básica para ayudar a proteger el calzado contra salpicaduras de líquidos ligeros y polvos peligrosos.
  • Parte superior e inferior elásticas para protección contra contaminantes y ajuste mejorado
  • Suela y parte superior construida del mismo material
  • Tratado antiestático
Peso: 40 g/m²
Longitud: 250 - 380 mm
Altura: 150 mm
Diámetro de apertura: 1,5 - 15 cm