Esta buscando: Vidrio y algodón
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Numero del catalogo: (24950.152)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (734-2671)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very ...
UOM: 1 * 2.000 UN
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Extra fino.
Proveedor: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Descripción: Quartz wool, Fiberglass, blanco, 1000 g
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: This glass wool can be used as a filter aid.
Numero del catalogo: (HYPE60180-785)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Deactivated glass wool, 10 g, Fiberglass, blanco, 10 g
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: Glass wool, washed, technical grade, Fiberglass, 250 g
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
Descripción: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
Descripción: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Proveedor: Agilent
Descripción: Glass wool, silane-trated, for gas chromatography, 50 g, Fiberglass, blanco, 50 g
Proveedor: Restek
Descripción: Deactivated glass wool, more inert than traditional glass wool, for vaporising a sample in a liner prior to introduction into a capillary column, Fiberglass, blanco, 10 g
Numero del catalogo: (QUTW1186)
Proveedor: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Descripción: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
UOM: 1 * 500 g
Numero del catalogo: (BELC7750-22222)
Proveedor: BELLCO GLASS INC.
Descripción: Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
UOM: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom