Esta buscando: Microtomas
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: LEICA HISTOLOGY
Descripción: With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Numero del catalogo: (PERS72-0114-0000)
Proveedor: PERSONNA MEDICAL
Descripción: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: Slee
Descripción: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Numero del catalogo: (720-1964)
Proveedor: Slee
Descripción: The CUT 4062 is a manual rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to provide the ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0542)
Proveedor: Slee
Descripción: The CUT 5062 is a semi-automated rotary microtome designed for paraffin sections.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0545)
Proveedor: Slee
Descripción: The CUT 6062 is a fully automated rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to pro...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0561)
Proveedor: Slee
Descripción: The MEV floorstanding cryostat features convenient operation and a modern rotary microtome with motorised μm advance/return. The space-saving design i...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom