Esta buscando: Sistemas anaeróbicos
Los sistemas anaeróbicos fáciles de usar crean rápidamente ambientes óptimos de crecimiento para microorganismos. Los frascos y bolsitas tienen sellos herméticos a los gases para evitar la entrada de oxígeno y su impacto en el cultivo de la muestra. Después de llenar con medio de cultivo y posiblemente agentes para reducir el oxígeno presente en la atmósfera contenida, los sistemas anaeróbicos transparentes facilitan observaciones visuales del crecimiento anaeróbico situados en la base donde el oxígeno no puede penetrar.
6 results were found
Sort Results
Vista lista
Vista Extendida (Nueva)