EDTA magnesium dipotassium salt 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO457941000EA
56.5
EUR
ACRO457941000
ACRO457945000
EDTA magnesium dipotassium salt 97%
EDTA magnesium dipotassium salt
Formula:
C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054450 Núm. CAS: 15708-48-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 96.0 to 104.0 % |
Loss on drying | 6.5 % to 10.5 % |
pH | 6.0 to 8.0 (5 % in water) |