Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO456720250EA 234 EUR
ACRO456720250 ACRO456720050
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14
Pto. Ebullición: 115 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031016
Núm. CAS: 5337-03-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Water ≤1.5 %
Titration with NaOH 96.5 to 103.5 %