Esta buscando: Rotuladores de laboratorio
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These versatile laboratory markers are designed to write on wet or dry surfaces, and are suitable for industrial, biomedical and educational laborator...
Proveedor: MICRONOVA
Descripción: LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Numero del catalogo: (631-0014)
Proveedor: MARIENFELD
Descripción: Permanent marker for indelibly labelling microscope slides and embedding cassettes with a high contrast black ink. Ultra-fine tip. These laboratory ma...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DIVERSIFIED BIOTECH
Descripción: Laboratory marker, Teeny Writer, extra fine 0,4 mm, Aplicación: Laboratorio, negro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Bolígrafos negros universales para una amplia variedad de aplicaciones. Gorra con práctico clip.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom