Salicylaldehyde azine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Salicylaldazine
ACRO456940250EA 195 EUR
ACRO456940250 ACRO456940050 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043496
Núm. CAS: 959-36-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %