¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (54)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Medios de purificación de proteínas
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"187"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
UOM:  1 * 5 ml
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   The classic Protein A Sepharose™ CL-4B is well documented for immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation proc...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   For separation of proteins over the entire pH range and preparative purifications, even when purifying crude samples. Available with strong anion and ...
Numero del catalogo: (27-0843-01)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   PreScission Protease, 2000 units/ml
UOM:  1 * 500 UE
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Ni Sepharose™ 6 Fast Flow is bioprocessing medium which is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a chelating ligand immobilised to t...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 187
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR