¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-PDE8B Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 8B, is a high affinity, cAMP-specific phosphodiesterase. Enhanced PDE8B activity has been associated with the phenotypic expression of Gsalpha mutations in human pituitary tumors. PDE8B is absent in normal pituitary but present in GH-secreting adenomas. PDE8B activity is inhibited by dipyridamole, but it is insensitive to rolipram, zaprinast, or IBMX.
PDE8B antibody can be used in ELISA starting at 1:10000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, and immunohistochemistry starting at 1:200 - 1:400.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE8B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-316
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PDE8B
Antigen name Phosphodiesterase 8B
Reactivity Gibbon, Monkey, Human, Bat, Horse, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CRF2, CRFR2, CRF-RB, HM-CRF
Immunogen PDE8B antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PDE8B (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.