¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-PDE7B Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 7B, a cAMP-specific phosphodiesterase, has been shown to affect cAMP-mediated neural activity and cAMP metabolism in the brain. PDE7B activity is inhibited by dipyridamole, IBMX, and SCH51866. At least three splice variants have been isolated for PDE7B from rats and they show tissue specific expression patterns.
PDE7B antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:1000 - 1:3000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-313
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PDE7B
Antigen name Phosphodiesterase 7B
Reactivity Gibbon, Human, Monkey, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Immunogen PDE7B antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PDE7B (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.