¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-ADRA1B Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
The alpha-1b adrenoceptor is an Adrenergic Receptor that causes contraction of smooth muscle cells and thereby controls vascular tone, blood pressure, and accelerates the development of atherosclerosis. Decreased alpha-1b adrenoceptor is associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). This adrenergic receptor also acts as a proto-oncogene when transfected into cell lines where constitutive activation of the receptor induces neoplastic transformation.
ADRA1B antibody can be used in immunohistochemistry starting at 15 - 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ADRA1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Dog, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-309
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol ADRA1B
Antigen name Adrenoceptor Alpha 1B
Reactivity Bovine, Horse, Gibbon, Human, Monkey, Hamster, Gorilla, Dog, Rat, Mouse, Pig
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms ADRA1, alpha-1B-adrenergic receptor, receptor., ADA1B_HUMAN, Alpha-1B adrenergic receptor, alpha-1B-, ALPHA1BAR, Alpha-1B adrenoreceptor, adrenergic, Alpha-1B adrenoceptor
Immunogen ADRA1B antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of ADRA1B (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.