¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
PAK6, a PAK (STE20) type protein kinase, contains a N-terminal Cdc42/Rac interactive binding (CRIB) motif and a C-terminal kinase domain. The protein has been shown to bind to GTP-Cdc42 and GTP-Rac; however, in contrast to most PAKs, kinase activity was not stimulated by Cdc42 or Rac, but could be stimulated by androgen receptor (AR) binding. PAK6 protein also has been shown to bind to estrogen receptor alpha.
PAK6 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PAK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Rabbit, Rat
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-308
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PAK6
Antigen name p21 Protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6
Reactivity Bat, Rabbit, Mouse, Gibbon, Rat, Dog, Monkey, Bovine, Orangutan, Gorilla, Chicken, Human, Horse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms p21-activated protein kinase 6, Serine/threonine-protein kinase PAK 6, p21-activated kinase 6
Immunogen PAK6 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of PAK6 (Human).
Forma Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR