¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-GRM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
The Metabotropic Glutamate Receptor GRM2 binds L-glutamate and has been linked to the inhibition of the cyclic AMP signaling cascade. GRM2 is involved in mediating the suppression of neurotransmission and in synaptogenesis and synaptic stabilization. Glutamatergic neurotransmission plays a role in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions.
GRM2 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunoprecipitation
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GRM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey, Rabbit
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-303
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol GRM2
Antigen name Glutamate Receptor, Metabotropic 2
Reactivity Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey, Gibbon, Rabbit
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GRM2, GLUR2, Metabotropic glutamate receptor 2, GPRC1B, mGlu2, MGLUR2
Immunogen GRM2 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GRM2 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.