¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
DRD1, a Dopamine Receptor, mediates the effect of the neurotransmitter dopamine, an intermediate in the biosynthesis of noradrenaline and adrenaline. It is involved in the control of motor activity and cognitive memory. Downregulation of DRD1 leads to severe impairments in working memory and to locomotor hyperactivity, which are observed in diseases such as schizophrenia, Parkinson's disease, affective disorders, and attention deficit hyperactivity disorder. DRD1 enhances smooth muscle contraction and vasodilation in the heart. It also modulates sodium transport in the kidney and is involved in the pathogenesis of hypertension.
DRD1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Rabbit
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-241
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol DRD1
Reactivity Gorilla, Human, Gibbon, Rabbit, Monkey
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogen DRD1 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of DRD1 (Human).
Forma Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR