¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-GPR37L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
GPR37L1 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand.
GPR37L1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR37L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-240
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol GPR37L1
Antigen name G Protein-coupled Receptor 37 L1
Reactivity Human, Gibbon, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms ET(B)R-LP-2, G-protein coupled receptor 37 like 1, endothelin type b receptor-like protein 2, endothelin B receptor-like protein 2, ETBR-LP-2, ETBRLP2, G-protein coupled receptor 37-like 1
Immunogen GPR37L1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GPR37L1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR