¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-GPR132 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
G2A belongs to the Lysophospholipid/Lysosphingolipid Receptor family and is an anti-proliferative cell cycle regulator that plays a critical role in controlling peripheral lymphocyte homeostasis. Loss of G2A expression leads to the development of a late-onset autoimmune syndrome (Le et al, 2001). Lysophosphatidylcholine (LPC) is the activating ligand for G2A.
GPR132 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 28 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR132
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-227
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol GPR132
Antigen name G Protein-coupled Receptor 132
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms G2A
Immunogen GPR132 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of GPR132 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.