¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-GPR84 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
G protein-coupled receptor EX33 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand.
GPR84 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR84
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-221
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol GPR84
Antigen name G Protein-coupled Receptor 84
Reactivity Gorilla, Human, Gibbon
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GPCR4, EX33
Immunogen GPR84 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of GPR84 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.