¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SLC7A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
SLC7A5 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC7A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-215
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SLC7A5
Antigen name Solute Carrier Family 7 Member 5
Reactivity Gibbon, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, MPE16, CD98 light chain, integral membrane protein E16, 4F2LC, large neutral amino, CD98, 4F2 light chain, SLC7A5, D16S469E, LAT1, E16, member 5, hLAT1, L-type amino acid transporter 1, y+ system)
Immunogen SLC7A5 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of SLC7A5 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.