¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
Sphingosine kinase (SPHK) phosphorylates sphingosine to form a bioactive lipid mediate, sphingosine 1-phosphate (S1P or SPP). S1P is a novel lipid messenger with both intracellular and extracellular functions. Intracellularly, it regulates proliferation and survival while extracellularly it is a ligand for EDG 1. Expression of SPHK1 and subsequent production of S1P promotes the G1-S transition, protects cells from apoptosis, stimulates migration and angiogenesis, and induces tumor formation in mice.
SPHK1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 40 μg/mL, and flow cytometry.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SPHK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Human, Monkey
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-207
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol SPHK1
Antigen name Sphingosine Kinase 1
Reactivity Gibbon, Human, Monkey
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SK1, SPHK, SPHK 1, SPK 1, sphingosine kinase 1, SPK1., SK 1, SPK
Immunogen SPHK1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of SPHK1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.