¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-PYGB Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
PYGB antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and flow cytometry starting at 1:10.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PYGB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Drosophila, Gibbon, Gorilla, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus, Zebrafish
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-190
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PYGB
Antigen name Phosphorylase, Glycogen; Brain
Reactivity Sheep, Hamster, Orangutan, Zebrafish, Pig, Drosophila, Mouse, Bovine, Rabbit, Gorilla, Gibbon, Bat, Monkey, Xenopus, Rat, Human, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GPBB
Immunogen PYGB antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PYGB (Human).
Form Liquid
Tested Applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.