¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-CAV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
Caveolin 1 is the main component of the caveolae plasma membranes found in most cell types. Caveolin 1 functions as a membrane adaptor to link integrin subunits to the tyrosine kinase FYN, an initiating step in coupling integrins to the Ras-ERK pathway and promoting cell cycle progression. CAV1 may also be a tumor suppressor gene and a negative regulator of the Ras-p42/44 MAP kinase cascade.
Caveolin-1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, immunofluorescence starting at 10 μg/mL, and immunoprecipitation.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CAV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bat, Bovine, Chimpanzee, Dog, Gibbon, Gorilla, Guinea pig, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Pig, Rabbit, Rat, Sheep
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-184
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol CAV1
Antigen name Caveolin 1
Reactivity Bovine, Guinea Pig, Dog, Sheep, Rabbit, Human, Rat, Gorilla, Mouse, Orangutan, Pig, Bat, Gibbon, Horse, Chimpanzee, Monkey
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms VIP21, caveolin 1, caveolae protein 22kD, cell growth-inhibiting protein 32, CAV, MSTP085, CAV1
Immunogen Caveolin - 1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of Caveolin - 1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR