¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-GPR115 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: ProSci Inc.
G-protein coupled receptor GPR115 is an Orphan-B GPCR with an unknown ligand.
GPR115 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR115
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 µg 50 µG PRSI48-165
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol GPR115
Antigen name G Protein-coupled Receptor 115
Reactivity Gorilla, Human, Gibbon
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms G protein coupled receptor 115, FLJ38076, Probable G-protein coupled receptor 115, Seven transmembrane helix receptor, PGR18, G-protein coupled receptor PGR18, GP115_HUMAN, GPCR GPR115., GPR115, G protein coupled receptor PGR18, Probable G protein coupled receptor 115
Immunogen GPR115 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of GPR115 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.