Polarímetro digital, ADP 450
Proveedor: Bellingham + Stanley
BELL37-50EA 14066 EUR
BELL37-50
Polarímetro digital, ADP 450
Polarímetros
Polarímetro digital diseñado para realizar mediciones de rotación específica, porcentaje de concentración, pureza, porcentaje de azúcar invertido y porcentaje de inversión (A-B) para aplicaciones de los sectores farmacéutico, de productos químicos, alimentación e investigación.
El sistema METHODS facilita el acceso a los tipos de mediciones, incluidas las mediciones continuas de rotación específica, rotación óptica, concentración e inversión. El método MEAN PHR permite el análisis de varias lecturas diferentes de un único lote con resultados obtenidos de mínimo, máximo, promedio y desviación estándar.
La estabilidad de temperatura SMART garantiza una lectura precisa para aplicaciones farmacéuticas. La función de medición de disparo único proporciona el resultado de una instantánea en cualquier momento.
Los polarímetros admiten vidrio estándar o tubos de polarímetro de ajuste cónico especiales de bajo volumen que facilita la medición en las longitudes de trayectoria óptica de hasta 200 mm.
La memoria ampliada es capaz de registrar más de 8000 mediciones para descargar como archivo .csv así como almacenar un registro de las acciones del usuario y la configuración del instrumento, lo que forma un seguimiento de auditoría. Los resultados se pueden guardar, visualizar o generar en LIMS o Secure PDF. La calibración y configuración están protegidas por contraseña, accesibles mediante entradas de teclado o con una etiqueta RFID totalmente configurable.
Following extensive consultation with pharmaceutical manufacturers, the on-board software of ADP450 series instruments has been improved to meet not only the needs of the FDA regulation 21 CFR part 11 but also the demanding Data integrity (DI) needs of pharmaceutical manufacturers.
Certificaciones: USP, EP, BP, JP, FDA 21 CFR Part 11 or GLP.
Información para pedidos: Quartz control plates need to be ordered separately.
Información de suministro: Supplied with 200 mm glass centre fill polarimeter tube, XPC-200 tube adapter, pack of three RFID tags, instruction manual and certificate of conformity.