  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Estándares de aleaciones y metales
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (PROONIST-1764A)
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PROONCSDC29114)
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   PADRAO MINERIO CHUMBO-ZINCO 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Numero del catalogo: (PROONCSHC15601)
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   FERROTITANIUM 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
UOM:  1 * 100 g
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   CAST IRON (NI-CR-MO) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Numero del catalogo: (PROONIST-334)
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   GRAY CAST IRON (CARBON + SULFUR) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Numero del catalogo: (PROONIST-C1285)
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   LA STEEL (A242) (MOD.) 1 * 1 UN
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  LGC Standards PROMOCHEM
Descripción:   This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
UOM:  1 * 45 g
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 9
  1  2  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR