Cajas de almacenamiento para viales/botellas
Proveedor: Köhler Technische Produkte
KOEH2-7209EA 7.9 EUR
KOEH2-7209
Cajas de almacenamiento para viales/botellas
Cajas Cajas para viales
Las cajas de almacenamiento son adecuadas para botellas y viales que se utilizan para la refrigeración en congeladores.
  • Con embellecedor y tapa de cierre hermético
  • 50 plazas (5×10) para recipientes de 12 mm de diámetro
Acepta frasco de automuestreador (1,2 ml), micro vial (1,5 ml), ampolla cónica.