Protector de manos
Proveedor: Saint-Gobain
112-1981EA 39.9 EUR
112-1981
Protector de manos
Protectores de manos
Este protector de manos resistente al calor hecho de caucho de silicona protege las manos durante la manipulación de material de laboratorio caliente.
  • Hecho de caucho de silicona resistente a desgarros
  • Soporta temperaturas máximas de 260 °C y mínimas de -57 °C
  • Los numerosos salientes cóncavos garantizan un agarre sin deslizamiento
  • Talla única