Embudos de seguridad con válvula de bola, sin tapa
Proveedor: SCAT Europe
221-0232EA 146 EUR
221-0232
Embudos de seguridad con válvula de bola, sin tapa
Embudos Embudos de seguridad
HDPE, blanco o HDPE, negro, conductor de electricidad.
  • Tamiz para atrapar agitadores o partículas contaminantes más grandes
  • Protección contra salpicaduras para una descarga uniforme sin salpicaduras
  • Válvula de bola: la bola flota y se cierra automáticamente tras el llenado
  • Tapa libremente giratoria
  • Lanza de seguridad - garantiza una salida limpia sin contaminar la abertura del recipiente
Los modelos de color negro están fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE) conductor de la electricidad y tienen una conexión a tierra para evitar el riesgo de chispas. Con los embudos conductores de electricidad (negros), la lanza facilita una conexión a tierra adicional segura del contenido.