VWR®, Dispensador para puestos de trabajo
Proveedor: VWR
216-2006EA 211 EUR
216-2006
VWR®, Dispensador para puestos de trabajo
Cajas Cajas dispensadoras
Este dispensador acrílico de accesorios combinados contiene los productos desechables de laboratorio más utilizados en una ubicación central. El dispensador alacena tubos, puntas, guantes, Kimwipes® y Parafilm®.
  • Dos compartimentos con tapa abatible
  • Un compartimento para cajas de toallitas y otro para cinta adhesiva
  • Un compartimento grande para guantes o cajas de toallitas