Bandejas de combustión, cerámica, AL24
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
33187.KFEA 440 EUR
33187.KF
Bandejas de combustión, cerámica, AL24
Navecillas Navecillas de combustión
Pure Al₂O₃ Óxido de aluminio AL24.
Ligeramente poroso, buena resistencia al choque térmico, muy buena resistencia a la fluencia.