VWR®, Portaobjetos lisos para microscopio
Proveedor: VWR
VWR®
631-1160EA 122 EUR
631-1160
VWR®, Portaobjetos lisos para microscopio
Portaobjetos Portaobjetos de microscopios
Portaobjetos de microscopio con bordes esmerilados diseñados para pruebas de sangre o fluidos humanos.
  • Vida útil de 60 meses
  • Bordes lisos para mayor seguridad operativa
Adecuado para su uso en aplicaciones de hematología y microbiología.
Envase: 50 piezas por caja. 50 cajas por caja.
Precaución: Los artículos frágiles deben almacenarse en seco y en condiciones adecuadas de temperatura en el laboratorio.