¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (2)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Varillas
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23.
Proveedor:  SCHOTT ROHRGLAS
Descripción:   Made of AR®-Glas .
Numero del catalogo: (BRND90470)
Proveedor:  Brand
Descripción:   Rod for sample dippers, Varilla de extensión para muestreo más profundo, 600 mm de longitud
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (KART2652)
Proveedor:  KARTELL
Descripción:   High impact PS, white.
UOM:  1 * 500 UN
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   AR®-Soda-lime glass.
Numero del catalogo: (HECH40321010)
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Eye ointment rods, Vidrio, Diam: 3 - 4 mm, Longitud: 100 mm
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (KAVA271070000)
Proveedor:  Kavalier
Descripción:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 15,6 kg
Proveedor:  HILGENBERG GMBH
Descripción:   Glass rods are made of borosilicate glass 3.3.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR