Esta buscando: Congeladores de laboratorio/aplicaciónes generales
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (LIEBFNF4605)
Proveedor: Liebherr
Descripción: Simple, classic, high-quality, with its shiny white-painted surface, the Liebherr fits particularly well into its surroundings and transcends fashion ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (LIEBFNC7277)
Proveedor: Liebherr
Descripción: NoFrost protects the freezer compartment from unwanted icing, which consumes a lot of energy and can be expensive. The touch display enables easy and ...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Liebherr
Descripción: Congeladores comerciales con enfriamiento estático.
Proveedor: Liebherr
Descripción: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
Proveedor: Liebherr
Descripción: NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Proveedor: Liebherr
Descripción: Arcones congeladores comerciales con tecnología StopFrost para reducir la formación de hielo.
Numero del catalogo: (471-0911)
Proveedor: Liebherr
Descripción: Estos congeladores son de uso general con refrigeración estática, ideal para la conservación de productos no críticos. Estos espaciosos congeladores v...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Liebherr
Descripción: Modelos de congeladores comerciales con descongelación automática.
Numero del catalogo: (LIEBBGPV8470)
Proveedor: Liebherr
Descripción: The Euronorm bakery forced-air freezers are designed for high-quality storage of bakery products like dough preforms by which the forced-air system ke...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Liebherr
Descripción: Chest freezers for general use.
Proveedor: Liebherr
Descripción: These freezers feature a choice of nofrost, smartfrost or stopfrost and offers a maximum convenience, with tall, under counter and chest freezers ava...
Numero del catalogo: (471-1028)
Proveedor: Liebherr
Descripción: These are general purpose freezers with static cooling - ideal for the storage of non critical products. Spacious, energy-saving, these upright freeze...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (471-0483)
Proveedor: Liebherr
Descripción: Estos congeladores de laboratorio sin chispas disponen de refrigeración estática con un sistema de control electrónico que garantiza una alta consiste...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Liebherr
Descripción: Estos congeladores son de uso general con refrigeración estática, ideal para la conservación de productos no críticos. Estos espaciosos congeladores v...
Proveedor: Liebherr
Descripción: Freezers designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant cooli...
Proveedor: Liebherr
Descripción: These are heavy duty MediLine models with forced air cooling. The controller features door and temperature alarms which can be customised to suit the ...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom