Termómetros de registro de datos de nitrógeno líquido mediante USB, Traceable® Excursion-Trac
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
620-2633EA 435 EUR
620-2633 620-2634
Termómetros de registro de datos de nitrógeno líquido mediante USB, Traceable® Excursion-Trac
Termómetros Termómetros digitales
Estos termómetros de registro de datos LN2 mediante USB Traceable® Excursion-Trac controlan la temperatura en los matraces Dewar de nitrógeno líquido y cubren las necesidades criogénicas para muestras sensibles, irreemplazables y biológicas.
  • Memoria con capacidad para 525 500 observaciones de temperatura
  • Cuatro puntos de calibración: -196; -80; 0 y +100 °C
  • Monitorice las lecturas durante la noche, el fin de semana o durante cualquier periodo gracias a un registro de datos continuo
  • Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas
  • La memoria puede almacenar un año de datos registrados si se utilizan intervalos de 1 minuto y una cantidad mayor de datos si se utilizan intervalos más largos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activo
Alarmas alta/baja y marcas de fecha/hora: la función de seguimiento de alarmas guarda en memoria cada evento de alarma detallando cuándo se activó el estado de la alarma, así como cuándo volvió la unidad a estar dentro del rango. Los indicadores del estado de la alarma incluyen LED visuales, alertas acústicas y segmentos de LCD parpadeante. Se pueden recuperar datos de hasta 10 eventos de alarma diferentes con el evento más actual visible en pantalla.
Señales de alarma inteligente para condiciones fuera de rango: cuando se percibe una condición "fuera de rango", la alarma inteligente se activa. La alarma inteligente cuenta con indicadores visuales y sonoros que emiten señales continuas hasta que se confirman, incluso si el parámetro vuelve al intervalo de no alarma.
Transferencia de datos mediante USB: este monitor de temperatura de nitrógeno líquido permite la transferencia de datos registrados, en formato CSV, desde el termómetro al PC/Mac con una unidad flash USB (no incluida). Este termómetro no necesita un software específico. Cada dispositivo tiene un ID exclusivo que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación.
Certificaciones: Calibración de varios puntos en un certificado Traceable® con número individual que garantiza la precisión emitida por el laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por la A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI a través del NIST u otros institutos nacionales de medida (NMI) reconocidos que son signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM.
Información de suministro: Se suministra con sonda(s) de acero inoxidable, soporte, Velcro®, bandas magnéticas, montaje en pared, certificado Traceable® y pilas.