VWR®, Macrocubetas
Proveedor: VWR
VWR®
634-1067EA 15.8 EUR
634-1067
VWR®, Macrocubetas
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Cubetas macro desechables, cuatro incoloro caras.
  • Recorrido óptico claro y limpio
  • Cuatro ventanas para mediciones precisas
  • Fabricado en condiciones de sala controlada
Especialmente diseñado para la espectroscopia de fluorescencia.