VWR® UV-3100PC, Espectrofotómetro UV/Vis
Proveedor: VWR
VWR®
634-6042EA 4660 EUR
634-6042
VWR® UV-3100PC, Espectrofotómetro UV/Vis
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applications.
  • Absorption, transmission and concentration photometry
  • Up to 10 quantitative standards
  • Four methods for calibration curve: Linear - linear through zero - square - cubic
  • Off-line calculation, re-scaling, curve tracking and peak search
  • Kinetic scanning time course or reacting rate calculations
Información de suministro: Se suministra con cuatro cubetas de vidrio, dos cubetas de cuarzo (no V3000-PC), funda para el polvo, cable USB, dispositivo de memoria USB de ocho GB, software, soporte de cubeta de cuatro posiciones (10 mm) y cables de alimentación con enchufes para Reino Unido, CH y UE.