Ácido L(+)-tartárico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Danger
Sinónimos: L-Tartaric Acid,(2R,3R)-(+)-Tartaric acid,Tartaric Acid,(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid,(R,R)-(+)-Tartaric acid,(2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
P107-33EA 0 EUR
P107-33
Ácido L(+)-tartárico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido L(+)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C (closed cup)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 12,09237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&prid=web&clid=SAPDAM