Sodio hidrogenocarbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Hidrogenocarbonato de sodioSodio bicarbonato
P132-38EA 0 EUR
MACRP132-33 P132-38
Sodio hidrogenocarbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg