VWR® BS 7011, Portaobjetos para microscopio
Proveedor: VWR
VWR® BS 7011
631-0907EA 6.3 EUR
631-0907 631-0906 631-0905
VWR® BS 7011, Portaobjetos para microscopio
Portaobjetos Portaobjetos de microscopios
Estos portaobjetos para microscopio vienen con una cobertura opaca a la luz en diferentes colores.
  • Resistentes a los disolventes más habituales
  • No se arañan ni se pegan cuando están apilados
  • Banda mate en la parte superior del portaobjetos para una identificación rápida y sencilla
Certificaciones: BS 7011