Indicadores de esterilización por vapor
Proveedor: Südpack Medical
489-0100EA 167 EUR
489-0100
Indicadores de esterilización por vapor
Indicadores de esterilización
Esterilizador de vapor. Las etiquetas cambian de color de rosa a marrón oscuro después de la esterilización.
Envase: Rollo de 5.000 etiquetas